missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Riedel-de Haën Ethyl Acetate

Catalog No. 16625823
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
45 L
1000 L
Packungsgröße:
1000 Liter
18 Liter
45 Liter
7 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 16625823

Marke: Riedel-de Haën 332111000L

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ethyl Acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC).

  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.

Chemische Identifikatoren

CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym EtOAc
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(C)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
pH No data available
Schmelzpunkt -84°C
CAS Min. % ≥90.00%
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00%
Dichte 0.901 g/cm3
Siedepunkt 77°C (1.013 hPa)
Menge 1000 L
Flammpunkt 11.5 %(V)
Verpackung Mehrweg-IBC aus Edelstahl
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Strukturformel CH3COOC2H5
Dampfdruck 97 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1173
Viskosität No data available
Beilstein 506104
Konzentration ≥99.50%
Reinheit (%) ≥99.50%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt