missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethopabate-d5, Honeywell Fluka™

Code produit. 15979751 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Code produit. 15979751

Marque: Honeywell Fluka R148210MG

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Étalon analytique, matériau de référence

Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :

  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Solide
Industry Type ANTICOCCIDIEN
Quantité 10 mg
Qualité Étalon analytique
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis