missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol solution (Untaxed), Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA

Catalog No. 15650630
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
25 L
Verpackung:
Edelstahlkanne
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung unitSize
15650630 25 L Edelstahlkanne 25 Liter
15630630 1 L Poly-Flasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Catalog No. 15650630 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 0287725L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Chemische Identifikatoren

CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Summenformel C2H6O
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethanol solution (Untaxed)
Namenshinweis Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only
CAS Min. % ≥70.0000%, ≥30.0000%
CAS Max. % <90.0000%, <50.0000%
Dichte 0.886 g/cm3
Siedepunkt 77°C
Menge 25 L
Flammpunkt 22°C
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.