missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDTA-Dinatriumsalzlösung, volumetrisch, 0,05 M EDTA-Na2, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15603530 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15603530

Marke: Honeywell-Fluka 318892500ML

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Volumetrisch, 0,05 M EDTA-Na2

Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:

  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 139-33-3
Summenformel C10H14N2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Trinatriumsalz, Dinatrium2-2-bis-carboxymethyl-aminoethyl-carboxymethyl-Aminoessigsäure, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung
Menge 500 ml
Strukturformel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3822669
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
Formelmasse 336.21 mol
Dichte 1.01 g/ml bei 25 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt