Learn More
3M™ Lot de deux attaches refermables Dual Lock™ SJ3540
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2,5 m x 25 mm
Conditionnement:
4 rouleaux
Description
- Fixation noire avec tiges en forme de champignon, recouvertes d’un adhésif à base de caoutchouc sensible à la pression
- Le type 250 s’adapte au type 170, 250 ou 400. Se ferme en émettant un clic audible
- Conçu pour se lier à de nombreux plastiques, peintures à revêtement poudre et autres matériaux à faible énergie de surface
- S’ouvre et se ferme 1000 fois avant de perdre 50 % de sa résistance à la traction d’origine
- Haute adhérence initiale
- Adapté pour des applications en intérieur
Spécification
Spécification
| Format | Rouleau |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l) | 2,5 m x 25 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu