missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Colonnes de dessalage PD-10 jetables
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
30 Paquets
Conditionnement:
30 pièces
Description
- Conditionnées avec un milieu Sephadex™ G-25
- Conçues pour une utilisation et un équilibrage faciles
- Pour la préparation de 1,0 à 2,5 ml d’échantillon par écoulement par gravité, ou de 1,75 à 2,5 ml d’échantillon par centrifugation
- Dessalage de plusieurs échantillons en parallèle (capacité de dessalage : >90 %)
- Récupération d’échantillon de l’ordre de 70 à >95 %
- Avec adaptateurs de centrifugation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Colonne de dessalage, garniture moyenne Sephadex G-25 |
| Granulométrie | > 50 μm (sec), 38 à 235 μm (humide) |
| Diamètre (impériale) de la colonne intérieure | 0,59 po |
| À utiliser avec (application) | Conçues pour une utilisation et un équilibrage faciles |
| Volume (métrique) du lit | 8,3 mL |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C |
| Diameter (Metric) Inner Column | 1,5 cm |
| Quantité | 30 Paquets |
Safety and Handling
Mention d'avertissement
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu