missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Agitateur orbital numérique

Code produit 15689415 Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produits
Change view
Click to view available options
Orbite:
19 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite unitSize
15689415 19 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15689415 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS120460
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Ses multiples fonctions de conception haut de gamme en font un agitateur polyvalent pour un large éventail de protocoles. Le secoueur orbitaire numérique a une plage de vitesse de 20 à 300 rminutes par incréments de 1 minute.

  • Garantie 5 ans
  • Le circuit de rétroaction du moteur électronique à fonctionnement en continu permet à l’appareil de s’adapter instantanément aux changements de charge pondérale et aux charges déséquilibrées pour obtenir des résultats réellement reproductibles
  • Convient à une utilisation avec des incubateurs (sauf CO2) et des chambres froides dans la plage de températures indiquée
  • La fonction de démarrage et d’arrêt progressifs à des vitesses supérieures permet l’agitation de récipients pleins sans éclaboussure
  • Un chargement de poids élevé de 4,5 kg (10 lb), avec fonction de coupure en cas de surcharge
  • La plateforme haute-basse universelle et les cordons élastiques permettent de créer votre propre matrice de maintien pour toutes les formes et tailles de récipients
  • L’écran rétroéclairé est facile à lire.
  • Réglage distinct de la durée et de la vitesse
  • Très faible vitesse de démarrage pour agiter des échantillons sensibles, avec une vitesse maximale à la fin et une bonne stabilité pour des applications plus vigoureuses
  • Alimenté par 12 VCC, comprend un adaptateur secteur international double isolation, 110 V à 240 V, fourni avec 4 prises pour l’adaptateur secteur
  • Moteur et système d’entraînement durables, ne nécessitant aucun entretien

Spécification

Orbite 19 mm
Capacité de charge (métrique) 4,5 kg
Vitesse de rotation 20 à 300 tr/min
Tension 110/240 V
Plage de températures (métrique) 2°C à 40°C
Type de produit Agitateur orbital numérique
Certifications/Conformité CE, UKCA, ETL Interek, RoHS3, WEE
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 310 x 314 x 197 mm
Longueur (impériale) de la plateforme 11 in
Longueur (métrique) de la plateforme 279 mm
Largeur (impériale) de la plateforme 11 in
Largeur (métrique) de la plateforme 279 mm
Modèle Agitateur orbital numérique
Comprend Tapis de plateforme en caoutchouc antidérapant, 8 ensembles de cordons élastiques, adaptateur d’alimentation universel avec 4 types de fiches interchangeables
Plage de durée 0 à 49 h (1 seconde/incréments/en continu)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.