Learn More
Sel de sodium de sulfate de dextran, qualité colite (36 000 à 50 000), MP Biomedicals™
Induit une colite sévère (maladie inflammatoire chronique de l’intestin) chez les animaux de laboratoire
Marque: MP Biomedicals 0216011025
444.60 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24201" pour bénéficier de cette offre.
Description
Induit une colite sévère (maladie inflammatoire chronique de l’intestin) chez les animaux de laboratoire
Le sel de sodium de sulfate de dextran, ou DSS, est un dérivé polysaccharide ramifié sulfaté synthétique du dextran qui a de multiples utilisations dans la recherche biomédicale et clinique. Une des propriétés importantes du DSS est de déclencher la colite chez les souris et les rats lorsqu’il est administré dans l’eau potable. Le DSS se lie aux acides gras à chaîne de longueur moyenne dans le côlon et induit une inflammation intestinale. Le DSS de qualité colite (MW = 36 000 à 50 000) de MP Biomedicals est l’un des produits les plus couramment utilisés, d’après les publications scientifiques examinées par des pairs.
- Induit une colite sévère (maladie inflammatoire chronique de l’intestin)
- Teneur en soufre la plus élevée – 19 %
- Chiralité la plus élevée - + 104° de rotation spécifique
- pH le plus bas – 6,2 pour une solution à 1 %

Specifications
Dextran Sulfate Sodium Salt | |
5 to 7.11 (1% aqueous solution) | |
Poudre | |
92°C | |
MFCD00081551 | |
25 g | |
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] | |
40,000 | |
Qualité colite | |
Récipient en plastique |
Blanc | |
9011-18-1 | |
310°C | |
(C6H7O5)m(C6H7O5)n | |
Soluble in water | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
Dextran sulfate sodium salt | |
Utilisé pour induire la colite ulcéreuse chez les animaux et pour étudier de manière approfondie le développement du cancer du côlon par rapport à l’inflammation colique | |
<10% |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.