missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Delrin™ Große Gestelle für Reagenzgläser, 24 x 30 mm

Catalog No. p-8259004 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbe unitSize
15360400 Gelb 1 Stück
15310400 Weiß 1 Stück
10257963 Blau 1 Stück
15330400 Grün 1 Stück
15350400 Magenta 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15360400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (24 x 30 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.

  • Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
  • Autoklavierbar
  • Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
  • Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
  • Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Aufnahmevermögen Röhrchen (15 bis 50 ml)
Material Fiberglasverstärktes Polyethylen
Positionen 24
Form Rectangular
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 15 bis 50 ml-Reagenzgläser
Anzahl pro Karton 1
Menge Stück
Abmessungen (L x B x H) 110 x 280 x 85 mm
Länge (metrisch) 110 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 30 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Einschübe 3 Tiers
Höhe (metrisch) 85 mm
Array 3 x 8
Breite (metrisch) 280 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.