missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DCX Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Catalog No. 16862354 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
16862354 150 μL 150 Mikroliter
16872354 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16862354 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 139251AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Anti-DCX antibodies are widely used for detection of neurogenesis. It is also a common neuron marker since its expression is specific to neurons.

In the developing cortex, cortical neurons must migrate over long distances to reach the site of their final differentiation. DCX is a cytoplasmic protein which appears to direct neuronal migration by regulating the organization and stability of microtubules. It contains two doublecortin domains, which bind microtubules. In addition, this protein interacts with LIS1, the regulatory gamma subunit of platelet activating factor acetylhydrolase, and this interaction is important to proper microtubule function in the developing cortex. Mutations in the gene encoding DCX are a cause of X-linked lissencephaly.

Spezifikation

Antigen DCX
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.33 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen DCX
Gen-Zugriffsnummer O43602, O88809
Gen-Alias DBCN, DC, DCX, doublecortin, Doublin, Lis X, Lissencephalin X, LISX, SCLH, XLIS
Gensymbole DCX
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen DCX Fusion Protein Ag4945
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13193, 1641
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.