Learn More
VACUUBRAND™ Messgerät DCP3000 ohne Sensor und Steckernetzteil Zertifizierung(NRTL):C/US
Beschreibung
Das DCP 3000 ist ein hervorragendes Vakuummessgerät für Grob- und Feinvakuum. Ein großes beleuchtetes Display zeigt die Messwerte aller Sensoren durch einfaches Drehen eines Knopfes an. Der VSK 3000 Vakuumsensor mit Keramikmembran misst den atmosphärischen Druck bis zu 0.1 mbar. Er zeigt den absoluten Druck unabhängig von der Gasart an, ist sehr korrosionsbeständig und zeichnet sich durch eine hervorragende Genauigkeit und Langzeitstabilität aus. Der gleichzeitige Anschluss von bis zu acht Vakuumsensoren ermöglicht flexible Messungen vor Ort. Das DCP 3000 kommuniziert über das digitale Bussystem VACUU·BUS™ mit externen Komponenten. Es zeichnet sich durch vollautomatische Konfiguration, einheitliche Steckerverbindungen und Kabellängen von bis zu 30 m aus. Darüber hinaus bietet das DCP 3000 Relativdruckmessungen (VSK 3000 als Referenz) und eine Datenlogger-Funktion für bis zu 32,000 Datenwerte.
Hinweis:
Der Sensor ist nicht im Lieferumfang enthalten. separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Manometer |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.