Learn More
Epredia™ Doppelte Cytoslide™ Mikroskopobjektträger
Catalog No. 12026689 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Beschichtet, Kreis auf der Rückseite
Nicht beschichtet, Kreis auf der Vorderseite
Shandon™ Single Cytoslides™; unbeschichtet, Kreis auf der Rückseite
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Beschreibung unitSize
12026689 Beschichtet, Kreis auf der Rückseite 100 Stück
12096679 Shandon™ Single Cytoslides™; unbeschichtet, Kreis auf der Rückseite 100 Stück
12036689 Nicht beschichtet, Kreis auf der Vorderseite 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12026689 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 5991056
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verbessern Sie die Verarbeitung und Visualisierung kleinvolumiger Proben mit diesen Cytoslides, die zur Verwendung mit Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnels™ vorgesehen sind.
Verbessern Sie Verarbeitung und Visualisierung kleinvolumiger Proben mit Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytoslides™, vorgesehen zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™.
  • Unbeschichtete Objektträger sind mit einem Kreis auf der Vorder- oder der Rückseite erhältlich
  • Erhältlich in Packungen mit je 100 Objektträgern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glas
Typ Einzelnes Cytoslide
Farbe Unbedruckt
Beschreibung Beschichtet, Kreis auf der Rückseite
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.