missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Riedel-de Haën Cyclohexane

Catalog No. 16605823
Click to view available options
Menge:
18 L
45 L
200 L
Packungsgröße:
18 Liter
200 Liter
45 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 16605823

Marke: Riedel-de Haën 33117200L

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cyclohexane, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC).

  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.

Chemische Identifikatoren

CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexahydrobenzene
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyclohexane
pH Not applicable
Schmelzpunkt 6.4°C
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00
Dichte 0.78 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 81°C (1.013 hPa)
Menge 200 L
Flammpunkt 8.3 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Strukturformel C6H12
Dampfdruck 130 hPa (25°C)
UN-Nummer UN1145
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 1900225
Konzentration ≥99.50%
Reinheit (%) ≥99.50%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt