missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Microplaque à fond plat traitée pour culture cellulaire à 96 puits Costar™
Tous les produits Corning Produits

Click to view available options
Couleur:
Transparent
Nb par paquet:
10, conditionnement en vrac
20/boîte
5/Bte
Emballage individuel
Nbre par carton:
100
100/carton
50 (5 boîtes)
50/carton
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.

Spécification
Spécification
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Surface de culture | 0,32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 96 |
Volume (métrique) de travail | 0,1 à 0,2 ml |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Culture cellulaire |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu