missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated Vimentin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
| Antigen | Vimentin |
|---|---|
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Konjugat | CoraLite Plus 488 |
| Form | Liquid |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30234191
|
Proteintech
CL488-10366-100UL |
100 μL |
450.00 € 349.00 € / 100 Mikroliter Sparen 101.00 € 22% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30236311
|
Proteintech
CL488-10366-20UL |
20 μL |
140.00 € 129.00 € / 20 Mikroliter Sparen 11.00 € 7% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Vimentin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Vimentin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Vimentin antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Spezifikation
| Vimentin | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| FLJ36605 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Conjugated Antibody |
| 1000 μg/mL | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Rabbit | |
| 7431 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts