missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Concentré de plomb, 100 ppm, qualité EP, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits

Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Description
- Fabriquée dans une installation conforme ISO 9001 selon les directives de Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.2)
- Produit conformément aux méthodes ASTM, APHA, ACS, EP et USP
- Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
- La solution prête à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre nécessaires à la préparation de solutions d’étalon précises
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead Nitrate |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 10099-74-8 |
| Formule moléculaire | N2O6Pb |
| Numéro MDL | MFCD00011153 |
| Concentration | 1000ppm Pb |
| Synonyme | lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt |
| Clé InChI | RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| Nom IUPAC | dinitrate de plomb (2+) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu