Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
Marque: Purus™ CRS-L-L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en modèles jetables et lavables
- 100 % polyester
- Compatibles avec les salles blanches
- Confortables pour une utilisation intensive
- Sans génération de particules
Spécification
| À utiliser dans le domaine pharmaceutique, biotechnologique, pour les matériaux semi-conducteurs, les salles blanches et à l’hôpital | |
| L | |
| Non stérile | |
| Launderable Cleanroom Socks | |
| 200 Pair/Cs |
| Polyester | |
| Non | |
| 1 paire par sachet / 200 sachets par boîte | |
| Class 10-1000 (ISO 4-6) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu