Learn More
Étalon de spéciation du chrome VI pour ICP, classe assurance, SPEX certification™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Cr+6 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chromium (+6) Speciation Standard |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| % min. CAS | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
| % max. CAS | 0.1, 99.9 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Technique | ICP-MS |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type de solution | Standard Solution |
| Type | ICP/ICP-MS Standard |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- 1000 µg/ml chromium (VI)
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: chromium from ammonium dichromate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.