missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloroform, ≥99.5 %, Honeywell™

Catalog No. 15667730 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
4 x 25 ml
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung unitSize
15667730 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15668480 25 ml Glasflasche 25 Milliliter
15677730 4 x 25 ml Glasflasche 4 Stück
15687730 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15657730 1 l Glasflasche 1 Liter
15697730 6 x 500 ml Glasflasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 15667730 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. C24322.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.

Enthält 100 - 200 ppm Amylene als Stabilisator, ≥99.5 %

  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 67-66-3
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -61.3 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.492 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 61 °C (1013 hPa)
Geruch Süß
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN1888
Beilstein 1731042
IUPAC-Name Chloroform
Stabilisator Amylene
Dampfdichte 4.1 (vs. Luft)
Formelmasse 119.38 mol
Dampfdruck 160 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.