missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorobenzène, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorobenzene |
| Point de fusion | -45°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.106g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 130°C to 132°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Limite d’explosion | 0.071 |
| Point d’éclair | 27°C (80.6°F) |
| Température d’allumage | 1178°F |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Chlorobenzene
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu