missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEP192 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | CEP192 |
|---|---|
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
17211416
|
Proteintech
28700-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
17201416
|
Proteintech
28700-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The CEP192 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human CEP192. This antibody recognizes human antigen. The CEP192 antibody has been validated for the following applications: IF, WB,ELISA analysis.
Spezifikation
| CEP192 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 55125 |
| 1000 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts