missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Cartouches d’extraction en cellulose

Code produit p-8009722 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
15 mm
22 mm
31 mm
31 mm
Hauteur (métrique):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Hauteur (métrique) unitSize
10620303 22 mm 80 mm 25 pièces
10022751 31 mm 118 mm 25 pièces
10422032 31 mm 180 mm 25 pièces
10536101 15 mm 100 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10620303 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 645006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Minimise le temps de manipulation impliqué dans l’extraction. Les cartouches d’extraction en cellulose Macherey Nagel™ sont utilisées pour la rétention des matériaux solides dont les substances doivent être extraites avec un solvant approprié.

  • Fabrication en cellulose pure
  • Utilisées dans les domaines de l’analyse de l’air et des gaz résiduaires pour la collecte de particules solides
  • Le choix des chimistes analytiques utilisant le Soxhlet ou des extracteurs automatisés

Spécification

Quantité 25 Paquets
Diamètre (métrique) intérieur 22 mm
Matériau Cellulose
À utiliser avec (application) Analyse des contaminants du sol
Hauteur (métrique) 80 mm
Type de produit Cartouches d’extraction
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.