Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen
Minimiert die für die Extraktion benötigte Zeit. Macherey Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen werden zur Aufnahme fester Materialien verwendet, aus denen Stoffe mit einem geeigneten Lösungsmittel extrahiert werden sollen.
Marke: Macherey-Nagel™ 645006
89.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus reiner Cellulose
- Wird in den Bereichen Luft- und Abfallgasanalyse zur Sammlung fester Partikel verwendet
- Die Wahl analytischer Chemiker, die Soxhlet oder automatisierte Extraktoren verwenden
Spezifikation
25 Packungen | |
Zellulose | |
80 mm |
22 mm | |
Analyse von Bodenverunreinigungen | |
Extraktionshülsen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.