Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches d’extraction en cellulose
Minimise le temps de manipulation impliqué dans l’extraction. Les cartouches d’extraction en cellulose Macherey Nagel™ sont utilisées pour la rétention des matériaux solides dont les substances doivent être extraites avec un solvant approprié.
Marque:  Macherey-Nagel™ 645025
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10422032
  • 150.80€ / 25 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 10-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Fabrication en cellulose pure
  • Utilisées dans les domaines de l’analyse de l’air et des gaz résiduaires pour la collecte de particules solides
  • Le choix des chimistes analytiques utilisant le Soxhlet ou des extracteurs automatisés
Spécification
Spécification
25 Paquets
Cellulose
180 mm
31 mm
Analyse des contaminants du sol
Cartouches d’extraction
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis