missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech

Rabbit Recombinant Antibody

129.00 € - 399.00 €

Spezifikation

Antigen CD3
Klon 4I19
Konzentration 500 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30233197
Unterlagen ansehen
Proteintech
81324-1-RR-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
439.00 €
399.00 € / 100 Mikroliter
Sparen 40.00 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30235481
Unterlagen ansehen
Proteintech
81324-1-RR-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 20.00 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

The CD3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CD3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Spezifikation

Spezifikation

CD3
500 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
916
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
4I19
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat, Pig
FLJ18683; T3E; TCRE
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt