missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Disulfure de carbone, qualité réactif, ≥99,9%, benzène faible, Honeywell™

Code produit. 15634120 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
1 l
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
800mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15634120

Marque: Honeywell Research Chemicals 342270800ML

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Qualité réactif, faible benzène, ≥99,9 %

  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 75-15-0
Formule moléculaire CS2
Poids moléculaire (g/mol) 76.131
Numéro MDL MFCD00011321
Clé InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
CID PubChem 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nom IUPAC méthanedithione
SMILES C(=S)=S

Spécification

Nom chimique ou matériau Carbon disulfide
Point de fusion ≤-76°C
Note relative au nom Low benzene
Couleur Incolore
Densité 1.266g/mL at 25°C
Point d’ébullition 46°C
Quantité 800 mL
Limite d’explosion 0.5
Point d’éclair −30°C (−22°F)
Température d’allumage 212°F
Odeur Unpleasant
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1131
Beilstein 1098293
Informations sur la solubilité 2.9g/L at 20°C in water
Poids de la formule 76.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité ReagentPlus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbon disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis