missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benazepril hydrochloride, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Descripción
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support

Especificaciones
Especificaciones
Packaging | Glass Bottle |
CAS | 86541-74-4 |
Physical Form | Solid |
Industry Type | Ace Inhibitors |
Quantity | 100 mg |
Grade | Analytical Standard |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido