missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pufferlösung, pH 8
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11482014 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
pH:
8
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge pH unitSize
11482014 500 ml 8 500 Milliliter
11822172 500 ml 8 500 Milliliter
11420469 1 l 8 1 Liter
12719166 1 l 8 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11482014 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 10805

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Zertifikat. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 8.00) ist in Lösungen erhältlich, die bei 20 °C bzw. 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet wurden. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.

Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.

  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.

Spezifikation

Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
pH 8
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Lösungstyp pH-Puffer
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BUFFER SOLUTION pH 8.00 ± 0.01 @ 20°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boric Acid, DisodiumSalt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.