missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Les sachets assurent une solution neuve pour chaque étalonnage
- Simplicité d’utilisation
Spécification
Spécification
| pH | 9.21 |
| Quantité | 30 x 20 ml |
| Conditionnement | 30/boîte |
| Traçabilité au NIST | Oui |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Buffer solution pH 9.21
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium tetraboratedecahydrate
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
