missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pufferlösungspackung pH 4,01, 7,00, 9,21, Mettler Toledo™
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte

Click to view available options
Menge:
3 x 10 Sachets (20 mL)
Packungsgröße:
600 Milliliter
Beschreibung
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Gleichbleibende Pufferquallität, da geschlossene Einzelpackungen. Mit Qualitäts-Prüfzertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer.
pH bei 25°C: 4,01 / 7,00 / 9,21 (3 x 10 Stück)
pH bei 25°C: 4,01 / 7,00 / 9,21 (3 x 10 Stück)
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 4.01, 7.00, 9.21 |
| Menge | 3 x 10 Sachets (20 mL) |
| Verpackung | Einwegbeutel |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction