missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Honeywell Fluka™

Catalog No. 15634040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
6 x 100 ml
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15634040

Marke: Honeywell-Fluka 336481L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Borax/Salzsäure, rückführbar auf SRM von NIST

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pufferlösung
pH 9.0 (20 °C)
Menge 1 l
MDL-Nummer MFCD00066650
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Produktidentifikator
  • Pufferlösung pH 9.0 (20 °C)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt