missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pufferlösung pH-Wert 4.0 (20° C), mit Fungizid, Zitronensäure- / Natriumhydroxid- / Natriumchlorid-Lösung, SRM Traceacle-Zertifikat von NIST, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15694020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15694020

Marke: Honeywell-Fluka 336431L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit Fungizid, Zitronensäure-/Natriumhydroxid-/Natriumchlorid-Lösung, SRM Traceacle-Zertifikat von NIST

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
SMILES N.O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pufferlösung
pH 4.0 (20 °C)
Menge 1 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.