Learn More
Beschreibung
- Reitmeyer style
- Made from glass
- SJ29/32
- Length: 135 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | STJ 29/32 |
| Beschreibung | Reitmeyer Adapter |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Typ | Rotary Evaporator Adapter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert, dass der Inhalt des Verdampferkolbens bei Stößen in den Kondensator gezogen wird |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?