missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Becher und Trockenflaschen für Rotationsvernichter

Catalog No. 10729782 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
1000 mL
1500 ml
2000 mL
Typ:
Becherkolben
Trockenflasche für Becher
Trocknungsflasche für Pulver
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Volumen (metrisch) Typ unitSize
10729782 1000 mL Trocknungsflasche für Pulver 1 Stück
10446761 500 mL Trocknungsflasche für Pulver 1 Stück
12034592 2000 mL Trocknungsflasche für Pulver 1 Stück
10091442 1500 ml Becherkolben 1 Stück
12024782 1500 ml Trockenflasche für Becher 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10729782 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 000453
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Speziell gestaltete Kolben zum Trocknen großer Proben und zum Trocknen von Pulver

  • Zur Verwendung mit Rotationsverdunstern
  • Erhältlich in mehreren Größe mit unterschiedlichen Standardfugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE
Material Standardglas
Typ Trocknungsflasche für Pulver
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Material (Beschichtung) Kunststoff und Glas
Standard-Konusverbindung seitlich 29,2/32
Konus 29,2/32
Betriebstemperatur (metrisch) 60 °C
Volumen (metrisch) 1000 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.