missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Flacher Boden steht fest auf dem Labortisch
- Kann mit stoßenden oder schäumenden Materialien oder auf einem Lyophilisator verwendet werden, um die Probe vollständig ohne Transfer zu trocknen
- Fassungsvermögen: 1500mL.
- Arbeitsvolumen: 500 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Typ | Becherkolben |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 60°C |
| Volumen (metrisch) | 1500 ml |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?