missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 10073373 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 53199-31-8 | C24H54P2Pd | 511.06 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 53199-31-8
Formule moléculaire C24H54P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 511.06
Numéro MDL MFCD03094580
Clé InChI MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
CID PubChem 2734558
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C

Spécification

Nom chimique ou matériau Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Point de fusion 258.0°C to 272.0°C
Couleur Marron-orange à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex Pd)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC palladium ; tritert-butylphosphane
Poids de la formule 511.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis