missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Basic Agarose Premier

Code produit. 15792432 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantità unitSize
15792432 100 g 100g
15702442 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15792432 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11AGAF0100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Basic Agarose Premier, Analytical Grade

  • Agarose is a purified linear galactan hydrocolloid isolated from agar or agar-bearing marine algae.
  • Basic agarose premier is ideal for routine rapid separation of DNA and RNA fragments as well as PCR products, the preparation of plasmids, and for screening, cloning and blotting techniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 9012-36-6
Descrizione Agarose is a purified lineargalactan hydrocolloid isolated from agar or agar-bearing marine algae.
Colore White
Forma Powder
Da utilizzare con (applicazione) Analysis of nucleic acids bygel electrophoresis
Quantità 100 g
Requisiti di stoccaggio Store at Room Temperature (15-30°C).
Product Type Agarose
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.