Learn More
Masterflex™ B/T™ MasterSense™ BioPharma-Pumpen
Catalog No. 17332473
Click to view available options
Flussrate:
0,65 bis 42 LPM
Packungsgröße:
1 Einheit
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17332473
Marke: Masterflex™ 7711210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hochleistungspumpe für Prozessanwendungen mit intuitiver Touchscreen-Oberfläche und erweiterter Konnektivität
  • Leistungsstarke Pumpe für kontinuierliche biopharmazeutische Prozessanwendungen
  • Das Gehäuse aus 316 Edelstahl ist gemäß IP66 für den Einsatz in Waschumgebungen geeignet
  • Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5 in./12,7 cm) sorgt für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
  • Passen Sie die Parameter einfach per Berührung an, auch wenn Sie Handschuhe tragen
  • Dank der Firmware-Updates über Funk können Sie die Vorteile der zukünftigen Verbesserungen bei den Pumpenmerkmalen und -funktionen voll ausschöpfen
  • Zu den Optionen für Konnektivität und Steuerung gehören MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder Analogsignal
  • Der dreistufige Benutzerzugriff gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe bedienen kann und auf welcher Ebene
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Betriebsprogramme speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung und einen schnellen Wechsel zu ermöglichen
  • Betriebsarten: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Volumen und Dosierung nach Zeit – Chargensteuerung und Intervall/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
Spezifikation
Genauigkeit ± 0,1 %
Zertifizierung/Konformität IP 66
Beschreibung B/T™ MasterSense™ BioPharma Pumpe, EtherNet/IP™ und Profibus netzwerkkompatibel, 11 bis 321 U/min; 90 bis 260 VAC
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Flussrate 0,65 bis 42 LPM
Motor Speed 11 bis 321 U/min
Umkehrbar Ja
Zur Verwendung mit Masterflex™ Pumpenköpfe und -schläuche
Enthält Schnellbeladungs-Pumpenkopf, 3 ft. (1 m) Tygon™ LFL B/T 91-Schläuche 06430-91 und ein 6 ft. (1,8 m)-Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Material Edelstahl 316
Motortyp Umkehrbar 370 Watt
Anzahl akzeptierter Köpfe 1
Anzahl Rollen 3
Pumpenkopf Schnellbeladungs-Pumpenkopf
Drehzahlregelung Digitale variable Drehzahl
Schlauchtyp Für die Größen B/T™ 87 und 91
Spannung 90/260 VAC
Frequenz 50/60
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt