Learn More
Axygen™ Axygen™ Universal-Pipettenspitze aus Polypropylen
Catalog No. 12605475 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 50 μl
1 bis 150 μl
100 bis 1.000 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
4800 Stück
960 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12605475
Marke: Axygen™ TF50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Die Axygen™ Aerosolbarrieren-Mikropipettenspitzen ermöglichen einen freien Luftdurchlass und blockieren gleichzeitig die Aerosolkontamination.
  • Technologisch fortschrittliches Filtermaterial
  • Die Filtermembran enthält keine auswaschbaren Zusätzen
  • Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
  • Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen (steril)
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Materialoptionen für Kontaktspitzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,5 bis 50 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Ja
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Format Großpackung
Spitzenform Universal
Verpackung Großpackung = 1000 Spitzen/Packung
Produkttyp Mikropipettenspitzen mit Aerosolbarriere
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt