Learn More
IBA Lifesciences Avidin
GREENER_CHOICE
Catalog No. 12893186 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Catalog No. Menge unitSize
12893186 50 mg 50 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12893186 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 20204050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Avidin kann Biotin und biotinylierte Proteine effizient blockieren.
Avidin ist ein tetramerisches Biotin-Bindungsprotein (KD ∼1 x 10-14), das aus Eiweiß extrahiert wird. Es verhindert, dass Biotin und biotinylierte Proteine an Strep-Tactin™ oder Strep-Tactin™XT binden, während die Bindung von Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II nicht beeinflusst wird.
Biotin und/oder biotinylierte Proteine können möglicherweise das Bindungsvermögen von Strep-Tactin™ und Strep-Tactin™XT verringern und sind in Zelllysaten und Zellkulturmedien, insbesondere aus Säugetier- oder Insektenzellen, vorhanden. Wenn daher Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II Fusionsproteine aus biotinhaltigen Extrakten oder Medien über Strep-Tactin™ oder Strep-Tactin™XT-Affinitätschromatographie gereinigt werden sollen, muss Biotin vor dem Aufbringen auf das Harz durch Zugabe von Avidin maskiert werden.
Spezifikation
Menge 50 mg
Nur für Forschungszwecke.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.