Learn More
Sartorius arium™ Mini UV-Lampe (185 ∣ 254 nm)
Catalog No. 15515153 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
arium mini und arium mini plus Reinstwassersysteme
Packungsgröße:
1 Stück
Catalog No. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15515153 arium mini und arium mini plus Reinstwassersysteme 1 Stück
1 options
Catalog No. 15515153 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. H2OCEL1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit arium mini- und arium mini plus Reinstwassersystemen
  • Reinstwasser, TOC-frei
  • Horizontale Installation, optimierter Temperaturgradient
  • Effektive Zersetzung organischer Verbindungen
  • Verhindert das Wachstum von Mikroorganismen
  • Einfaches Austauschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ UV-Lampe
Zur Verwendung mit (Geräte) arium mini und arium mini plus Reinstwassersysteme
Wellenlängen 185/254 nm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.