missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva

Catalog No. 10196124 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
10196124 1 mL 1 Milliliter
10360365 0.1 mL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10196124 Lieferant Life Science products Cytiva Lieferanten-Nr. NA9311ML

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly species-specific anti-Mouse IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody is designed for applications such as protein blotting, ELISA and immunocytochemistry.

Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG, Whole Molecule
Klassifikation Monoclonal
Konjugat HRP
Wirtsspezies Sheep
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 1 mL
Primär oder sekundär Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one
  • UNKNOWN ACUTE-4 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 4% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.