missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-102.0 %, kristallin, leicht violett, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15623230 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
50 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15623230

Marke: Honeywell-Fluka 31111500G

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0 bis 102.0 %, kristallin, leicht violett

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7783-83-7
Summenformel FeH28NO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 482.176
InChI-Schlüssel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ammoniumeisensulfat, Eisenammoniumsulfat-Dodekahydrat, Schwefelsäure, Ammoniumeisen 3 + Salz 2:1:1 , Dodecahydrat, Eisenammoniumsulfat, ACS, Azianiumeisen 3+-Disulfat-Dodecahydrat, Eisenmmoniumdodekahydrat-Disulfat, Azaniumeisen +3 Kationen-Disulfat-Dodecahydrat, Ammoniumeisen-III-sulfat-Dodecahydrat, ACS 100 g, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC-Name Azanium; Eisen(3+); Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Farbe Violett
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Strukturformel NH4Fe(SO4)2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00150004
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen In Übereinstimmung mit Wasser, 10 g/dl
Formelmasse 482.19 mol
Reinheit (%) 99 bis 102 %
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt