missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Formiate d’ammonium, pour LC-MS, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium formate |
| CAS | 540-69-2 |
| Quantité | 50 g |
| Formule moléculaire | CH5NO2 |
| Formule linéaire | HCO2NH4 |
| Numéro MDL | MFCD00013103 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3625095 |
| Synonyme | ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny |
| Clé InChI | VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Ammonium formate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonium formate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu