missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure d’ammonium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA

Code produit 15621030 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15621030 1 kg 1kg
15631030 2.5 kg 2.50kg
15651030 6 x 1 kg 6 pièces
15641030 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15621030 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 112091KG
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nom IUPAC chlorure d’azanium

Spécification

Nom chimique ou matériau Ammonium Chloride
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
Poids de la formule 53.49g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Résidus après l’allumage ≤0.1% (as SO4)
Tension de vapeur 1mmHg (160.4°C)
Densité Vapor Density: 1.9 (vs air)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.