missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammoniumacetat, für HPLC, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15671570 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15671570 250 g 250 Gramm
15681570 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15671570 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 17836250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für HPLC, ≥ 99.0 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
MDL-Nummer MFCD00013066
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
Menge 250 g
Strukturformel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 0.1 g/ml bei 25 °C
Formelmasse 77.08 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.