missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Réactif de détection pour transfert Western Amersham™ ECL™ Prime
Tous les produits Cytiva ProduitsDescription
Includes
Solution A (solution de luminol) et solution B (solution de peroxyde)
- Le signal stable permet des expositions multiples et rend le réactif adapté aux grands ensembles expérimentaux
- Fournit un temps de manipulation confortable entre la détection et la réalisation de l’expérience
- Optimisé pour l’imagerie avec les membranes ImageQuant™ LAS 4000 (imagerie CCD), Amersham Hybond™ P (en PVDF) et compatible avec les membranes Amersham Hyperfilm™, Amersham Hybond-ECL (en nitrate de cellulose)
- Également compatible avec les marqueurs de poids moléculaire Rainbow™ et les marqueurs de transfert Western Amersham ECL DualVue™
Enseignement et recherche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Réactif de détection pour transfert Western ECL Prime |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western quantitatif ou de confirmation sensible |
| Sensibilité | ∼1 pg |
| Suffisant pour | Membrane 1 000 cm2 |
| Contenus des kits | Solution A (luminol, 50 ml) et solution B (peroxyde, 50 ml) |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Safety and Handling
Identifiant produit
- ECL Prime'
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: trometamol, ethanediol, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 4% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?