missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium aux parois plissées
GREENER_CHOICE

Conçues pour les analyseurs d’humidité. Les nacelles de pesée et de séchage en aluminium Fisherbrand™ sont idéales pour les applications générales de pesage, stockage, transformation des aliments ou séchage. Extra-larges et légères, les boîtes en aluminium mesurent 108 mm de diamètre. Avec 50 boîtes empilables jetables par boîte.

Marque:  Fisherbrand™ HS14522

7.08 EUR valable jusqu'au 2025-06-21
Utilisez le code promo "24097" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11988084

  • 88.40€ / 50 pièces
Outlet Corner
Utilisez le code promo 24097 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier

Description

Description

  • Produit parfaitement adapté au pesage, à la distribution, au stockage, à la transformation des aliments, à l’évaporation ou au séchage
  • Produit également idéal comme housse de protection pour les récipients ouverts ou comme porte-échantillons
  • Fabriquées en aluminium de faible épaisseur, exempt d’huile, conforme à la FDA/à la qualité alimentaire
  • Les parois coniques favorisent un empilement stable
  • Disponibles dans 4 variétés
    • Nacelles : 3 tailles avec côtés ondulés, fonds plats et languettes pouvant être gravées pour faciliter l’identification (100/boîte)
    • Boîte : 1 grande taille, conçue pour les humidimètres (50/boîte)
Spécification

Spécification

Plat
Jetable
Rond
Pour le pesage polyvalent, la distribution, le stockage, la transformation des aliments, l’évaporation ou le séchage
8 mm
40 mL
Aluminium
Nacelle de pesée
L
101 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis