missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254

Catalog No. 12760763 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
40 x 80 mm
50 x 75 mm
50 x 100 mm
50 x 200 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
50 Stück

Catalog No. 12760763

Marke: Macherey-Nagel™ 818331

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen lieferbar.

  • Nicht modifizierte Standard-Silikaschichten auf Aluminium für TLC
  • Silika 60
  • Hervorragende Benetzbarkeit für präzise Ergebnisse bei der Farbgebung, selbst bei 100 %igen wässrigen Nachweisreagenzien
  • Ausgezeichnete Trennungseffizienz und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Einfaches und zuverlässiges Schneiden durch ein optimiertes Bindemittelsystem, kein Abplatzen von Silika
  • Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist; auch vollständig stabil in rein wässrigen Eluenten

Spezifikation

Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60Å
Menge 50er-Packung
Typ Aluminiumblech
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0.75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Abmessungen (L x B) 40 x 80 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt