missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syngene™ Airclean 600 PCR-Arbeitsstation
GREENER_CHOICE

Catalog No. 16514341 Alle ansehen Syngene Produkte
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
32 in.
48 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Breite (angloamerikanisch) unitSize
16514341 32 in. 1 Stück
16457260 48 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16514341 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. SYN32PWLFE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Airclean 600 PCR-Arbeitsstation mit UVTect Mikroprozessorsteuerung und vertikalem laminaren Luftstrom.

  • Mit UVTect Mikroprozessorsteuerung
  • Bietet vertikalen laminaren Luftstrom der Klasse 100 und zeitgesteuertes UV-Licht für Sterilisation
  • Enthält HEPA-Filter, Vorfilter, Fluoreszenzlicht, UV-Einlegeboden mit Pipettenhalter, Sicherheitsschalter und Schlupfluke

Spezifikation

Produkttyp Holten PCR Workstation
Zertifizierung/Konformität UL-, CSA- und CE-zugelassen
Enthält UV-Steuerung
Spannung 220 V
Breite (angloamerikanisch) 32 in.
Breite (metrisch) 81,28 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.